Lithiumbromid, vandfri 99%, ren
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
453980010 453980025 453982500
ACRO453980010EA 1870 DKK
ACRO453980010 ACRO453980025 ACRO453982500
Lithiumbromid, vandfri 99%, ren
Lithium bromide
Formel: LiBr
Kogepunkt: 1265 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 550 °C
Massefylde: 3,46 g/cm³
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011077
CAS-nummer: 7550-35-8
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White Crystalline powder
Titration Argentometric ≥98.5 %
pH 6 to 12 (4 % in water)