Bly (II) sulfid 90%, ren
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
453970010 453970050
ACRO453970010EA 847 DKK
ACRO453970010 ACRO453970050
Bly (II) sulfid 90%, ren
Bly (II) sulfid
Formel: ̍PbS
Kogepunkt: 1281,1 °C
Massefylde: 7,5 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00016280
CAS-nummer: 1314-87-0
UN nummer: 3077
ADR: 9,III