Cobalt 99+%, powder, pure
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
453910010 453912500
ACRO453910010EA 4590 DKK
ACRO453910010 ACRO453912500
Cobalt 99+%, powder, pure
Cobalt
Formel: Co
Kogepunkt: 2870 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 1495 °C
Massefylde: 8,9 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010935
CAS-nummer: 7440-48-4
ADR: 4.1,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Grey Powder
Titration Complexometric ≥99.0 %