Cadmium(II)bromid tetrahydrat 98%, pure
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
453870250 453871000 453875000
ACRO453870250EA 320 DKK
ACRO453870250 ACRO453871000 ACRO453875000
Cadmium(II)bromid tetrahydrat 98%, pure
Cadmium(II)bromid tetrahydrat
Formel: Br₂Cd·4H₂O
Molekylvægt: 344.28 g/mol
Smeltepunkt: 575 °C
Massefylde: 5.214
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00150204
CAS-nummer: 13464-92-1
UN nummer: 2570
ADR: 6.1 III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White Powder or crystals
Assay ≥97.5 %