Cadmium(II)bromid, anhydrous 98%, pure
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Cadmium bromide
453860250 453861000 453865000
ACRO453860250EA 435 DKK
ACRO453860250 ACRO453861000 ACRO453865000
Cadmium(II)bromid, anhydrous 98%, pure
Cadmium(II) bromide
Formel: Br₂Cd
Kogepunkt: 963 °C
Smeltepunkt: 566 °C
Massefylde: 5,19 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00015996
CAS-nummer: 7789-42-6
UN nummer: 2570
ADR: 6.1,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Assay ≥97.5 %