Bismutchlorid oxid 97%, pure
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Bismuth oxychloride, Bismuth (III) oxychloride, Bismuth(III) chloride oxide
453840010 453840500 453842500
ACRO453840010EA 4610 DKK
ACRO453840010 ACRO453840500 ACRO453842500
Bismutchlorid oxid 97%, pure
Bismutchlorid oxid
Formel: BiClO
Molekylvægt: 260.43 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010895
CAS-nummer: 7787-59-9
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to off-white Powder
Assay 77.0 to 82.5 % (Bi)