6-Chlor-m-anisidin 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
453780050 453780250
ACRO453780050EA 492 DKK
ACRO453780050 ACRO453780250
6-Chlor-m-anisidin 98%
6-Chlor-m-anisidin
Formel: C₇H₈ClNO
Kogepunkt: 135…137 °C (12 mmHg)
Smeltepunkt: 23…27 °C
Massefylde: 1,261 g/cm³
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00047830
CAS-nummer: 2401-24-3
ADR: 6.1,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to yellow to brown Low melting solid or liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %