1-(2-Chloroethyl)-2-pyrrolidone 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
453760010 453760050
ACRO453760010EA 679 DKK
ACRO453760010 ACRO453760050
1-(2-Chloroethyl)-2-pyrrolidone 95%
1-(2-Chloroethyl)-2-pyrrolidone
Formel: C₆H₁₀ClNO
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00169064
CAS-nummer: 51333-90-5
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %