2-(Chloromethyl)benzoxazole 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-(Chloromethyl)benzo[d]oxazole, 2-(Chloromethyl)-1,3-benzoxazole
453380010 453380050
ACRO453380010EA 1080 DKK
ACRO453380010 ACRO453380050
2-(Chloromethyl)benzoxazole 97%
2-(Chloromethyl)benzoxazole
Formel: C₈H₆ClNO
Molekylvægt: 167.5900 g/mol
Kogepunkt: 80 °C (.1 mmHg)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD05664964
CAS-nummer: 41014-43-1
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %