1-Ethylcyclohexanol 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
453350050 453350250
ACRO453350050EA 642 DKK
ACRO453350050 ACRO453350250
1-Ethylcyclohexanol 97%
1-Ethylcyclohexanol
Formel: C₈H₁₆O
Kogepunkt: 166 °C
Massefylde: 0,919 g/cm³
Flammepunkt: 68 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00021402
CAS-nummer: 1940-18-7
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to light yellow Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %