Propagylchlorid 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 3-Chloropropyne, 3-Chloro-1-propyne
451840050 451840250
ACRO451840050EA 340 DKK
ACRO451840050 ACRO451840250
Propagylchlorid 98%
Propagylchlorid
Formel: C₃H₃Cl
Kogepunkt: 58…61 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –77 °C
Massefylde: 1,03 g/cm³
Flammepunkt: 19 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00000980
CAS-nummer: 624-65-7
UN nummer: 3286
ADR: 3,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to yellow to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4340 to 1.4370 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %