3-Bromo-5-fluoropicolinonitrile 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Bromo-5-fluoro-2-cyanopyridine
451430010 451430050
ACRO451430010EA 1490 DKK
ACRO451430010 ACRO451430050
3-Bromo-5-fluoropicolinonitrile 97%
3-Bromo-5-fluoropicolinonitrile
Formel: C₆H₂BrFN₂
Molekylvægt: 201 g/mol
Smeltepunkt: 88…91 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16988825
CAS-nummer: 950670-18-5
UN nummer: 3439
ADR: 6.1 III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to light yellow Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 88 to 92 °C
GC ≥96.0 %