2-Amino-4-Chlorbenzonitril 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 5-Chloro-2-cyanoaniline
450750100 450750500
ACRO450750100EA 470 DKK
ACRO450750100 ACRO450750500
2-Amino-4-Chlorbenzonitril 99%
2-Amino-4-Chlorbenzonitril
Formel: C₇H₅ClN₂
Smeltepunkt: 159…162 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00035927
CAS-nummer: 38487-86-4
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Off-white to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 157 to 162 °C
Water ≤0.5 %
HPLC ≥98.5 %