Kaliumhydrogenkarbonat, ekstra ren
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
450640010 450640050 450640250
ACRO450640010EA 396 DKK
ACRO450640010 ACRO450640050 ACRO450640250
Kaliumhydrogenkarbonat, ekstra ren
Kaliumhydrogenkarbonat
Formel: KHCO₃
Smeltepunkt: 292 °C
Massefylde: 2,17 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011402
CAS-nummer: 298-14-6
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to off-white Solid
Titration with HCl ≥98.5 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %