Natriumhydroxid 98%, soluble, pure
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Caustic soda
450580025 450580100 450580250
ACRO450580025EA 476 DKK
ACRO450580025 ACRO450580100 ACRO450580250
Natriumhydroxid 98%, soluble, pure
Sodium hydroxide
Formel: NaOH
Molekylvægt: 40 g/mol
Kogepunkt: 1390 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 318 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003548
CAS-nummer: 1310-73-2
UN nummer: 1823
ADR: 8 II
Merck Index: 14,08627
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White Flakes
Titration with HCl ≥97.5 %