Kaliumfluorid ACS
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
449651000 449655000
ACRO449651000EA 299 DKK
ACRO449651000 ACRO449655000
Kaliumfluorid ACS
Potassium fluoride
Formel: KF
Molekylvægt: 58.1 g/mol
Kogepunkt: 1505
Smeltepunkt: 860
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011398
CAS-nummer: 7789-23-3
UN nummer: 1812
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,07714
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White Crystalline powder
Titration after Ion exchange ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤0.005 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Potassium fluosilicate ≤0.1 % (K2SiF6)
Iron (Fe) ≤0.001 %
Sodium (Na) ≤0.2 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.001 %
Titrable acid ≤0.03 meq/g
Titrable base ≤0.01 meq/g