5-Acetylvaleric acid 90+%, Technical Grade
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
449530050 449530250 449531000
ACRO449530050EA 414 DKK
ACRO449530050 ACRO449530250 ACRO449531000
5-Acetylvaleric acid 90+%, Technical Grade
5-Acetylvaleric acid
Formel: C₇H₁₂O₃
Kogepunkt: 138…140 °C (1,5 mmHg)
Smeltepunkt: 35…37 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00051479
CAS-nummer: 3128-07-2
UN nummer: 3261
ADR: 8,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to off-white Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
GC ≥90.0 %