Prednisolon 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
449470010 449470050 449470250
ACRO449470010EA 388 DKK
ACRO449470010 ACRO449470050 ACRO449470250
Prednisolon 99%
Prednisolon
Formel: C₂₁H₂₈O₅
Kogepunkt: 571 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 240 °C (dec.)
Massefylde: 1,212 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003649
CAS-nummer: 50-24-8
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 %
HPLC ≥98.5 %
Specific optical rotation +113° to +119° (20°C, 589 nm) (c=1, ethanol)