(3S)-(-)-cis-3,6-Dimethyl-1,4-dioxan-2,5-dion 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
449210050 449210250
ACRO449210050EA 213 DKK
ACRO449210050 ACRO449210250
(3S)-(-)-cis-3,6-Dimethyl-1,4-dioxan-2,5-dion 98%
(3S)-(-)-cis-3,6-Dimethyl-1,4-dioxan-2,5-dion
Formel: C₆H₈O₄
Kogepunkt: 255 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 95…98 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00070594
CAS-nummer: 4511-42-6
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation -275° to -295° (20°C, 589 nm) (c=1, toluene)