N-Methyl-2-pyrrolidon (NMP) 98%, ren
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
449180050 449180250
ACRO449180050EA 1340 DKK
ACRO449180050 ACRO449180250
N-Methyl-2-pyrrolidon (NMP) 98%, ren
N-Methyl-2-pyrrolidon (NMP)
Formel: C₅H₉NO
Kogepunkt: 202 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –24 °C
Massefylde: 1,03 g/cm³
Flammepunkt: 91 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003193
CAS-nummer: 872-50-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=32d156c242c81ef2974339109ced3895beda87fd&vid=06c87bbb3b5050362f47a8fc836cedc8a6d51530&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4690 to 1.4710 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Color scale ≤100 APHA