N-Methyl-2-pyrrolidon (NMP) 98%, ren
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
449180050
449180250
ACRO449180050EA
1340
DKK
ACRO449180050
ACRO449180250
N-Methyl-2-pyrrolidon (NMP) 98%, ren
N-Methyl-2-pyrrolidon (NMP)
Formel:
C₅H₉NO Kogepunkt: 202 °C (760 mmHg) Smeltepunkt: –24 °C Massefylde: 1,03 g/cm³ Flammepunkt: 91 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00003193 CAS-nummer: 872-50-4 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4690 to 1.4710 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |
Color scale | ≤100 APHA |