1,3-Di-tert-butylbenzen 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
448890010 448890050 448890250
ACRO448890010EA 873 DKK
ACRO448890010 ACRO448890050 ACRO448890250
1,3-Di-tert-butylbenzen 99%
1,3-Di-tert-butylbenzen
Formel: C₁₄H₂₂
Kogepunkt: 106…107 °C (18 mmHg)
Smeltepunkt: 10…11 °C
Massefylde: 0,86 g/cm³
Flammepunkt: 84 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008830
CAS-nummer: 1014-60-4
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4870 to 1.4890 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %