6-Chloro-7-iodo-7-deazapurine 96%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
448850010 448850050
ACRO448850010EA 991 DKK
ACRO448850010 ACRO448850050
6-Chloro-7-iodo-7-deazapurine 96%
6-Chloro-7-iodo-7-deazapurine
Formel: C₆H₃ClIN₃
Smeltepunkt: 179…183 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09263258
CAS-nummer: 123148-78-7
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Beige to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 173 to 180 °C
HPLC ≥95.0 %