4,4-Dimethylcyclohexanon 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 4,4-Dimethylcyclohexan-1-one
448810010 448810050
ACRO448810010EA 370 DKK
ACRO448810010 ACRO448810050
4,4-Dimethylcyclohexanon 97%
4,4-Dimethylcyclohexanone
Formel: C₈H₁₄O
Molekylvægt: 126.2 g/mol
Kogepunkt: 73 °C (14 mmHg)
Smeltepunkt: 41…43 °C
Flammepunkt: 62 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00234965
CAS-nummer: 4255-62-3
UN nummer: 1325
ADR: 4.1 II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to tan Crystals or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 41 to 45 °C
GC ≥96.0 %