2,6-Dimethoxyanilin 96%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
448790010 448790050
ACRO448790010EA 813 DKK
ACRO448790010 ACRO448790050
2,6-Dimethoxyanilin 96%
2,6-Dimethoxyanilin
Formel: C₈H₁₁NO₂
Smeltepunkt: 76…78 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00053934
CAS-nummer: 2734-70-5
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Grey to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥95 %