Kieselgel humidity indicator cards cobalt-free
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
448430100
448430250
ACRO448430100EA
380
DKK
ACRO448430100
ACRO448430250
Kieselgel humidity indicator cards cobalt-free
Silica gel
Formel:
SiO₂ Molekylvægt: 60.08 g/mol Kogepunkt: 2230 Smeltepunkt: 1710 Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00011232 CAS-nummer: 63231-67-4 |
Specifikationer Testresultater
Suitability | Passes test |