Kaliumnitrat 99+% til biokemi
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
447820025 447825000
ACRO447820025EA 2300 DKK
ACRO447820025 ACRO447825000
Kaliumnitrat 99+% til biokemi
Potassium nitrate
Formel: KNO₃
Kogepunkt: 400 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 334 °C
Massefylde: 2,109 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011409
CAS-nummer: 7757-79-1
UN nummer: 1486
ADR: 5.1,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White Crystals
Solubility (1 M in water) Clear colorless
pH 4.5 to 8.5
Titration after Ion exchange ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤0.002 %
Nitrite (NO2) ≤0.001 %
Phosphate (PO4) ≤0.003 %
Sulfate (SO4) ≤0.015 %
Calcium (Ca) ≤0.01 %
Iron (Fe) ≤0.002 %
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm