Natriumazid 99+% Biochemistry
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Sodium triazide
447810250 447811000 447815000
ACRO447810250EA 289 DKK
ACRO447810250 ACRO447811000 ACRO447815000
Natriumazid 99+% Biochemistry
Sodium azide
Formel: NaN₃
Molekylvægt: 65.01 g/mol
Kogepunkt: 300 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 275 °C (dec.)
Massefylde: 1.85 g/cm³
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003536
CAS-nummer: 26628-22-8
UN nummer: 1687
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,08653
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to off-white Powder
Titration Argentometric ≥99.0 %
UV at 275 nm Cut off
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.05 % (in water)