Bismuth(III)Bromid 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
447770250 447771000
ACRO447770250EA 658 DKK
ACRO447770250 ACRO447771000
Bismuth(III)Bromid 97%
Bismuth(III)Bromid
Formel: BiBr₃
Kogepunkt: 278 °C (11 mmHg)
Smeltepunkt: 218 °C
Massefylde: 5,72 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00014195
CAS-nummer: 7787-58-8
UN nummer: 3260
ADR: 8,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Light yellow to yellow or light grey Crystalline powder or crystals
Melting point 218 to 220°C
Assay 96 to 103 % (Bi)
Chloride (Cl) ≤0.1 %
Iron (Fe) ≤0.05 %