Benzylalkohol ACS
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Benzenemethanol, Phenylmethanol, Phenylcarbinol
447720010 447720025 447721000
ACRO447720010EA 1170 DKK
ACRO447720010 ACRO447720025 ACRO447721000
Benzylalkohol ACS
Benzylalkohol
Formel: C₆H₅CH₂OH
Molekylvægt: 108.14 g/mol
Kogepunkt: 205 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –15 °C
Massefylde: 1.044 g/cm³
Flammepunkt: 96 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004599
CAS-nummer: 100-51-6
Merck Index: 13,01126
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b0c85c958ac64f8b86c5836e49f2c4354b22886d&vid=633ad635461465914e782d5a22480c9ff8f81bf7&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
GC ≤0.01 % Benzaldehyde
Color scale ≤20 APHA
Ash ≤0.005 %