Kaliumhydrogenkarbonat 99.5% til biokemi
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
448010025
448015000
ACRO448010025EA
1570
DKK
ACRO448010025
ACRO448015000
Kaliumhydrogenkarbonat 99.5% til biokemi
Kaliumhydrogenkarbonat
Formel:
KHCO₃ Smeltepunkt: 292 °C Massefylde: 2,17 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00011402 CAS-nummer: 298-14-6 |
Specifikationer Testresultater
Appearance | White Crystalline powder |
Solubility | Clear colorless |
UV | at 280 nm A: ≤0.05 |
Titration with HClO4 | 99.4 to 100.6 % |
Chloride (Cl) | ≤0.005 % |
Sulfate (SO4) | ≤0.005 % |
Calcium (Ca) | ≤0.001 % |
Iron (Fe) | ≤0.0005 % |
Sodium (Na) | ≤0.02 % |
Heavy metals (as Pb) | ≤5 ppm |