Bismut (III) nitrat pentahydrat ACS
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
447561000 447565000
ACRO447561000EA 580 DKK
ACRO447561000 ACRO447565000
Bismut (III) nitrat pentahydrat ACS
Formel: Bi(NO₃)₃·5H₂O
Kogepunkt: 80 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 30 °C
Massefylde: 2,736 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00149157
CAS-nummer: 10035-06-0
UN nummer: 1477
ADR: 5.1,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White or transparent Crystalline powder or crystals and/or chunks
Titration Complexometric ≥98.0 %
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Arsenic (As) ≤0.001 %
Calcium (Ca) ≤0.005 %
Copper (Cu) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Lead (Pb) ≤0.002 %
Potassium (K) ≤0.01 %
Silver (Ag) ≤0.001 %
Sodium (Na) ≤0.02 %
Insoluble matter ≤0.005 %