Calciumnitrat tetrahydrat 98%, ekstra ren
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
447530010 447530050 447530250
ACRO447530010EA 333 DKK
ACRO447530010 ACRO447530050 ACRO447530250
Calciumnitrat tetrahydrat 98%, ekstra ren
Calciumnitrat tetrahydrat
Formel: Ca(NO₃)₂·4H₂O
Kogepunkt: 132 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 45 °C
Massefylde: 1,86 g/cm³
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00149604
CAS-nummer: 13477-34-4
ADR: 5.1,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White Crystals
Titration Complexometric ≥97.5 %
pH 5.0 to 9.0
Chloride (Cl) ≤0.01 %
Sulfate (SO4) ≤0.01 %
Iron (Fe) ≤0.002 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.002 %
Insoluble matter ≤0.01 %