Ethylenglycolmonomethylether (2-Methoxyethanol) ACS
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Methylglykol
447480010 447480025
ACRO447480010EA 601 DKK
ACRO447480010 ACRO447480025
Ethylenglycolmonomethylether (2-Methoxyethanol) ACS
Ethylenglycolmonomethylether (2-Methoxyethanol)
Formel: C₃H₈O₂
Molekylvægt: 76.1 g/mol
Kogepunkt: 124.6
Smeltepunkt: –85 °C
Massefylde: 0.96 g/cm³
Flammepunkt: 38 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002867
CAS-nummer: 109-86-4
UN nummer: 1188
ADR: 3 III
Merck Index: 12,06118
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear liquid
Water ≤0.1 %
GC ≥99.3 %
Color scale ≤10 APHA
Titrable acid ≤0.002 meq/g