Kaliumpermanganat ACS lavt indhold af kviksølv
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
447211000 447215000
ACRO447211000EA 249 DKK
ACRO447211000 ACRO447215000
Kaliumpermanganat ACS lavt indhold af kviksølv
Potassium permanganate
Formel: KMnO₄
Smeltepunkt: 240 °C (dec.)
Massefylde: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011364
CAS-nummer: 7722-64-7
UN nummer: 1490
ADR: 5.1,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Dark green to brown-black Crystalline powder
Titration with KMnO4 ≥99.0 %
Chloride and Chlorate (as Cl) ≤0.005 %
Sulfate (SO4) ≤0.02 %
Mercury (Hg) ≤0.05 ppm
Insoluble matter ≤0.2 %