2-Propanol 99%, AcroSeal® til biokemi, til histologi
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
447080010 447080025
447080010.EA 764 DKK
447080010. 447080025.
2-Propanol 99%, AcroSeal® til biokemi, til histologi
2-Propanol
Formel: (CH₃)₂CHOH
Kogepunkt: 81…83 °C (760 mmHg)
Massefylde: 0,785 g/cm³
Flammepunkt: 12 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011674
CAS-nummer: 67-63-0
UN nummer: 1219
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ceac541820c6046c770c320cb35e80c1343901a5&vid=4a720b44a08c22b968be82ae24c2b3d604bdd52b&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Heavy metals ≤5 ppm
GC ≥98.5 %
UV at 300 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %
Acidity/alkalinity ≤0.0001 meq/g