n-Heptan 99%, AcroSeal® til biokemi
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
447070010 447070025
447070010.EA 559 DKK
447070010. 447070025.
n-Heptan 99%, AcroSeal® til biokemi
n-Heptane
Formel: H₃C(CH₂)₅CH₃
Kogepunkt: 98,4 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –91 °C
Massefylde: 0,683 g/cm³
Flammepunkt: –4 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009544
CAS-nummer: 142-82-5
UN nummer: 1206
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ff97126664c92362bf0aa2645719548c99f0533&vid=6722523a326fdf1ebabd08a2b8656dd57300787f&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3850 to 1.3890 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.01 %
GC ≥98.5 %
UV at 280 nm A: ≤0.05
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %