1,4-Dioxan 99% stabilised, AcroSeal® til biokemi
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
447060010
447060025
447060010.EA
784
DKK
447060010.
447060025.
1,4-Dioxan 99% stabilised, AcroSeal® til biokemi
1,4-Dioxan
Formel:
C₄H₈O₂ Kogepunkt: 101 °C (760 mmHg) Smeltepunkt: 12 °C Massefylde: 1,034 g/cm³ Flammepunkt: 12 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00006571 CAS-nummer: 123-91-1 UN nummer: 1165 ADR: 3,II |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤0.1 % |
Heavy metals | ≤5 ppm |
GC | ≥98.5 % |
UV | at 275 nm A: ≤0.1 |
Color scale | ≤10 APHA |
Stabilizer | 2.5 ppm BHT |
Residue after evaporation | ≤0.01 % |
Peroxides | ≤0.005 % (as H2O2) |