Natriumformat ACS
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Formic acid sodium salt
446950025 446951000 446955000
ACRO446950025EA 1770 DKK
ACRO446950025 ACRO446951000 ACRO446955000
Natriumformat ACS
Natriumformat
Formel: HCO₂Na
Molekylvægt: 68.01 g/mol
Kogepunkt: 360 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 258…261 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00013101
CAS-nummer: 141-53-7
Merck Index: 13,08694
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White Crystalline powder
Titration with KMnO4 ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Sulfate (SO4) ≤0.001 %
Calcium (Ca) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %