Lithiumtert-butanolat 8% (w/w) 0.9 M in 2-MeTHF (2-methyltetrahydrofuran), AcroSeal®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
446841000 446848000
446841000.EA 645 DKK
446841000. 446848000.
Lithiumtert-butanolat 8% (w/w) 0.9 M in 2-MeTHF (2-methyltetrahydrofuran), AcroSeal®
Lithiumtert-butanolat
Formel: C₄H₉LiO
Molekylvægt: 80.06 g/mol
Massefylde: 0.86 g/cm³
Flammepunkt: –11 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00050479
CAS-nummer: 1907-33-1
UN nummer: 2924
ADR: 3 II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear yellow to brown Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Strength 0.80 to 1.10 M