2-(2-Pyrrolidinyl)pyridine 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
446740010 446740050
ACRO446740010EA 1720 DKK
ACRO446740010 ACRO446740050
2-(2-Pyrrolidinyl)pyridine 95%
2-(2-Pyrrolidinyl)pyridine
Formel: C₉H₁₂N₂
Kogepunkt: 82 °C (,8 mmHg)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD01691538
CAS-nummer: 77790-61-5
UN nummer: 2810
ADR: 6.1,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light brown Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %