Benzonitril for HPLC
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Cyanobenzene, Phenylcyanide
446910010 446911000
ACRO446910010EA 2090 DKK
ACRO446910010 ACRO446911000
Benzonitril for HPLC
Benzonitril
Formel: C₇H₅N
Molekylvægt: 103.12 g/mol
Kogepunkt: 188…191 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –13 °C
Massefylde: 1.01 g/cm³
Flammepunkt: 71 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001770
CAS-nummer: 100-47-0
UN nummer: 2224
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,01098
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear liquid
Water ≤0.03 %
GC ≥99.0 %
UV at 400 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %