Kaliumnitrat 99%, ren
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
446370025 446370100 446375000
ACRO446370025EA 909 DKK
ACRO446370025 ACRO446370100 ACRO446375000
Kaliumnitrat 99%, ren
Potassium nitrate
Formel: KNO₃
Kogepunkt: 400 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 334 °C
Massefylde: 2,109 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011409
CAS-nummer: 7757-79-1
UN nummer: 1486
ADR: 5.1,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White Crystalline powder and/or chunks
Loss on drying ≤0.5 %
Titration after Ion exchange ≥98.5 %