Lithiumkarbonat 98+% for analysis
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
446320010 446322500
ACRO446320010EA 1670 DKK
ACRO446320010 ACRO446322500
Lithiumkarbonat 98+% for analysis
Lithiumkarbonat
Formel: Li₂CO₃
Molekylvægt: 73.89 g/mol
Smeltepunkt: 720 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011084
CAS-nummer: 554-13-2
Merck Index: 13,05549
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White Crystalline powder
Assay ≥98.0 %
Chloride (Cl) ≤0.005 %
Nitrate (NO3) ≤0.005 %
Sulfate (SO4) ≤0.3 %
Iron (Fe) ≤0.005 %
Sodium (Na) ≤0.1 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.005 %
Insoluble matter ≤0.05 % (in HCl)