3,3-Dimethoxypropiononitril 90%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3,3-Dimethoxypropanenitrile
446260250 446261000
ACRO446260250EA 1220 DKK
ACRO446260250 ACRO446261000
3,3-Dimethoxypropiononitril 90%
3,3-Dimethoxypropiononitril
Formel: C₅H₉NO₂
Molekylvægt: 115.13 g/mol
Kogepunkt: 195 °C (760 mmHg)
Massefylde: 1.026 g/cm³
Flammepunkt: 83 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00044797
CAS-nummer: 57597-62-3
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4120 to 1.4160 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %