Natriummethanolat 0.5 M methanol, AcroSeal® ACS
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
Sodium methylate, Sodium methanolate
445881000
445888000
445881000.EA
739
DKK
445881000.
445888000.
Natriummethanolat 0.5 M methanol, AcroSeal® ACS
Natriummethanolat
Formel:
CH₃NaO Molekylvægt: 54.02 g/mol Kogepunkt: 65 °C (760 mmHg) Smeltepunkt: –98 °C Massefylde: 0.8 g/cm³ Flammepunkt: 11 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00012179 CAS-nummer: 124-41-4 UN nummer: 1992 ADR: 3 II |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Clear colorless Solution |
Titration with HCl | 0.48 to 0.52 M |
Clarity of solution | Passes test |