Kalium tert-butanolat 25% (w/w) 2 M in 2-MeTHF (2-methyltetrahydrofuran), AcroSeal®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
445831000
445838000
445831000.EA
1860
DKK
445831000.
445838000.
Kalium tert-butanolat 25% (w/w) 2 M in 2-MeTHF (2-methyltetrahydrofuran), AcroSeal®
Kalium tert-butanolat
Formel:
C₄H₉KO Massefylde: 0,86 g/cm³ Flammepunkt: –11 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00012162 CAS-nummer: 865-47-4 UN nummer: 2920 ADR: 8,I |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to yellow Liquid (May develop some turbidity or precipitate) |
Strength | 1.90 to 2.20 M |