Ethanol absolut 99.8% til HPLC
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
445740010 445740025
ACRO445740010EA 1200 DKK
ACRO445740010 ACRO445740025
Ethanol absolut 99.8% til HPLC
Ethanol
Formel: C₂H₅OH
Kogepunkt: 78 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –114 °C
Massefylde: 0,79 g/cm³
Flammepunkt: 12 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003568
CAS-nummer: 64-17-5
UN nummer: 1170
ADR: 3,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear liquid
Refractive index 1.3600 to 1.3630 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 %
Density (20°C) 0.789 to 0.790 kg/l
GC ≥99.75 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %
UV transmittance ≥95 % (at 250 nm)