1,2-Dichlorbenzen 99+% til HPLC
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
445640010
445641000
ACRO445640010EA
927
DKK
ACRO445640010
ACRO445641000
1,2-Dichlorbenzen 99+% til HPLC
1,2-Dichlorbenzen
Formel:
C₆H₄Cl₂ Kogepunkt: 180,5 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: –15 °C Massefylde: 1,3 g/cm³ Flammepunkt: 67 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00000535 CAS-nummer: 95-50-1 UN nummer: 1591 ADR: 6.1,III |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Clear liquid |
Water | ≤0.1 % |
GC | ≥99.0 % |
UV | at 380 nm A: ≤0.01 |
Color scale | ≤10 APHA |
Residue after evaporation | ≤0.0005 % |
Acidity | ≤0.0003 meq/g |
Alkalinity | ≤0.0005 meq/g |