tert-Butyldimethylsilane 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
445710050 445710250
ACRO445710050EA 482 DKK
ACRO445710050 ACRO445710250
tert-Butyldimethylsilane 95%
tert-Butyldimethylsilane
Formel: C₆H₁₆Si
Kogepunkt: 81…83 °C
Massefylde: 0,701 g/cm³
Flammepunkt: –11 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00010754
CAS-nummer: 29681-57-0
UN nummer: 1993
ADR: 3,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %