Tetrachlorethylen 99+% til HPLC
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
445690010 445690025 445691000
ACRO445690010EA 751 DKK
ACRO445690010 ACRO445690025 ACRO445691000
Tetrachlorethylen 99+% til HPLC
Tetrachlorethylen
Formel: C₂Cl₄
Kogepunkt: 120…122 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –22 °C
Massefylde: 1,625 g/cm³
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000834
CAS-nummer: 127-18-4
UN nummer: 1897
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=db3fdee4b2132ae600586a38b8bd0b99e000b343&vid=8d7c6de9c4b051ba09d36b6bdcd78117b49c3612&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear liquid
Water ≤0.05 %
GC ≥99.0 %
UV at 400 nm A: ≤0.03
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %